Wichtige Dokumente
PP0410
PhosphoProfile™ I Phosphopeptide Enrichment Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 24 purifications
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Low non-specific binding - high data confidence
- No bias in phosphorylation states - accurate representation of phosphorylation types present for sample comparisons
- Fast sample processing - reduces time to data generation from sample collection
- Complete optimized set of reagents and enzymes - Reduce cost and effort with total sample management in one package
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- T6567Trypsin from porcine pancreas, Proteomics Grade, BioReagent, DimethylatedSDB
- Trypsin Solubilization Reagent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)