Merck
K0253
Keratin aus Humanepidermis
aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
urea solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human epidermis
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human epidermis
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
urea solution
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... KRT1(3848)
General description
Keratine sind charakteristische intermediäre Faserproteine des Epithels. Beim Menschen wird Keratin in Typ I und Typ II unterschieden. Etwa 54 Gene kodieren für das Keratinprotein. Das Keratin-1-Gen (KRT1-Gen) ist auf dem menschlichen Chromosom 12q13.13 lokalisiert. Es ist der Hauptbestandteil von Haar, Haut und Nägeln.
Application
Keratin aus der menschlichen Epidermis wird verwendet:
  • als Analyt und als Kreuzreaktant in dem mit Antikörpern immobilisierten Chip zur Prüfung der Selektivitätskoeffizienten[1]
  • als Standard bei extrazellulären Matrix-Proteinen (ECM-Proteinen) in In-vitro-Proteinabbauversuchen[2]
  • als Standard im Enzymimmunoassay (ELISA).
Biochem/physiol Actions
Keratine sind wichtig für die mechanische Stabilität und Integrität von Epithelzellen und Gewebe. Einige Keratine weisen außerdem regulatorische Funktionen auf und sind an intrazellulären Signalwegen beteiligt, z. B. Schutz vor Stress, Wundheilung und Apoptose.[3] Diese diverse Gruppe der Zytoskelettgerüstproteine bildet intermediäre Fasernetzwerke, die den Keratinozyten, welche die Integrität der Haut aufrechterhalten, eine strukturelle Stütze bieten. Die Expression von Keratingenen wird in der Regel durch die Differenzierung der epidermalen Zellen innerhalb des mehrschichtigen Plattenepithels reguliert.[4]
Physical form
Lösung in 8 M Harnstoff, 50 mM Tris, 0,1 M β-Mercaptoethanol und 0,1 % Natriumazid, pH-Wert 8,4.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N O Ku et al.
The Journal of cell biology, 143(7), 2023-2032 (1998-12-29)
Simple epithelia express keratins 8 (K8) and 18 (K18) as their major intermediate filament (IF) proteins. One important physiologic function of K8/18 is to protect hepatocytes from drug-induced liver injury. Although the mechanism of this protection is unknown, marked K8/18
Francesca Angiero et al.
Anticancer research, 33(6), 2673-2677 (2013-06-12)
The adenomatoid odontogenic tumor (AOT) is an uncommon tumor of odontogenic origin, composed of odontogenic epithelium and characterized by slow but progressive growth. We report a rare case of AOT in an 18-year-old, who presented with a palpable bony-hard swelling
Next-generation sequencing detection and characterization of a heterozygous novel splice junction mutation in the 2B domain of KRT1 in a family with diffuse palmoplantar keratoderma
Banerjee S, et al.
Experimental Dermatology, 24(2), 152-155 (2015)
Jyh-Hong Lee et al.
Journal of biomedical optics, 14(1), 014008-014008 (2009-03-05)
Atopic dermatitis (AD) is characterized by hyperkeratosis of epidermis and fibrosis within dermis in chronic skin lesions. Thus far, the histology of skin lesions has been evaluated only by examination of excised specimens. A noninvasive in vivo tool is essential
B B Hogans et al.
Journal of cellular physiology, 137(2), 346-352 (1988-11-01)
To determine whether activation of protein kinase C is involved in the proliferation of interleukin-3 (IL-3) -dependent cells, we examined the effect of tumor-promoting phorbol esters on the in vitro proliferation of the IL-3-dependent cell lines FD and DA-1. The
Questions
  1. I need to ask about the supplied volume of this product. Also, can this product be used for fungal experimental studies as keratin is prepared in urea that might be toxic for cells?
    1 answer
    1. The volume of K0253 keratin derived from human epidermis is influenced by both the pack size and the lot-specific concentration. Here's a sample CofA for reference, which can be pulled from our website.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/K0253-BULKSLCQ7891.pdf
      Also, keratin can be used for fungal experimental studies, but the presence of urea in its preparation may pose a concern depending on the concentration used. Urea can be cytotoxic at higher concentrations, potentially affecting fungal growth and experimental outcomes. To mitigate this, researchers often dialyze or extensively wash keratin preparations to remove residual urea. It is advisable to test the cytotoxicity of the prepared keratin on fungal cells before proceeding with experiments. Alternative keratin extraction methods that avoid urea may also be considered if cell viability is a major concern.
      K0253 is referenced in the study "Microbial Degradation of Native Keratin in Batch Fermentation".
      https://scialert.net/fulltext/fulltextpdf.php?pdf=ansinet/pjbs/1999/627-634.pdf