Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 293,00 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
InChI key
ZFWVWZODBGTOIL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... DRD2(1813) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionylpromazin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P7780-500MG | 04061832092904 |