P7380
Purpurogallin
Sigma Grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Sigma Grade
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable