Fortfahren mit
P5575
Picloram
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
4-Amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-carbonsäure, 4-Amino-3,5,6-trichlorpicolinsäure, Picloram
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 530,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.46
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-636-1
Beilstein/REAXYS Number:
479075
MDL number:
€ 530,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
InChI key
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Picloram has been used as a supplement in the growth media for culturing embryos.
Biochem/physiol Actions
Picloram (4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid) is a chlorinated systemic herbicide widely used for woody plant and broad-leaved weed control. Picloram induces direct somatic embryogenesis of Lilium longiflorum var. Ceb-dazzel.
Preparation Note
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6685P5960D5417
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioReagent
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
160-163 °C (lit.)
mp
112-116 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picloram
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)