Merck
P4786
Sigma-Aldrich
pH-Teststreifen
pH 0-14, resolution: 1.0 pH unit
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
non-bleeding: no
refill: no
pH-Messbereich
0-14, resolution: 1.0 pH unit
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Nicht ausblutende pH-Farbstreifen. Den Streifen einfach in die Testlösung tauchen, bis die Farbentwicklung abgeschlossen ist. Den erzielten Farbton dann mit dem Sequenzdiagramm auf der Packung vergleichen und den pH-Wert ablesen. Der von jedem Streifentyp abgedeckte Bereich wird wie nachfolgend angegeben in Graduierungen aufgeteilt. Jede Packung enthält 100 Streifen in einem durchsichtigen Kunststoffbehälter mit gut schließendem Deckel.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Christopher Mimun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 101, 283-291 (2019-04-29)
Nanomaterials with multiple imaging functionalities are nowadays getting tremendous attention due to their several superior features compared to existing contrast agents. By developing a nanomaterial that exhibit multiple functionalities, the possibility to increase the amount of imaging information obtained in
Ghadeer A R Y Suaifan et al.
Mikrochimica acta, 186(4), 230-230 (2019-03-10)
A colorimetric assay is presented for the detection of Stachybotrys chartarum proteases as biomarkers. The assay comprises a gold film acting as solid support and carrying an immobilized peptide substrate that is specific for S. chartarum protease. The substrate was conjugated to