Fortfahren mit
1.09532
pH-Indikatorstäbchen pH 7,5–14
non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 7,5–14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 strips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
€ 20,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pH-Indikatorstäbchen pH 7,5–14, non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH range
7.5-14.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Die MQuant®-pH-Tests eignen sich für alle Medien in der Umweltanalytik und der industriellen Inprozesskontrolle. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber dem Indikatorpapier: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen im Messmedium belassen werden, ohne dieses zu kontaminieren. Die Anwendung dieser Teststäbchen ist relativ einfach. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der drei Reaktionszonen auf dem Teststäbchen mit der Farbskala, die genau den Reaktionsfarben entspricht, semiquantitativ bestimmt. Die intelligenten „Safetyedge“-Packungen ermöglichen eine sichere Aufbewahrung und bequeme Entnahme der Teststäbchen. Für Tests auf andere Parameter, die einen spezifischen pH-Bereich der Probe erfordern (z. B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanweisung), empfehlen wir die Verwendung von MQuant® pH-Teststäbchen als Vortest.
Nicht blutend pH 7,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,5 – 10,0 – 10,5 – 11,0 – 11,5 – 12,0 – 12,5 – 13,0 – 14,0 MQuant®
Other Notes
Ersetzt: 9587-1; 9587-3; 9587
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)