Wichtige Dokumente
P4623
Anti-phospho-Interferon-α Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-phospho-IFNα Receptor Type I (pSer535/pSer539) Subunit 1, Anti-phospho-IFNARI
Größe auswählen
€ 730,00
Größe auswählen
About This Item
€ 730,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, bovine, human
Methode(n)
western blot: 1:1,000 using using FLAG® immunoprecipitates from HEK 293 cells transfected with Mock, IFNAR1 wild type, or IFNAR1 S535A and S539A mutants
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer535/pSer539)
Angaben zum Gen
human ... IFNAR1(3454)
mouse ... Ifnar1(15975)
rat ... Ifnar1(288264)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)