Fortfahren mit
P4505
Protamine sulfate
powder
Synonym(e):
Clupein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 542,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 54,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protamin -sulfat (Salz) aus Heringen, Grade III, histone, free(Millon test)
biological source
fish (herring)
Quality Segment
type
Grade III
form
powder
impurities
histone, free (Millon test)
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Application
Kann zum Entfernen von DNA aus Proteinproben und zur Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen eingesetzt werden. Es kann als Alternative zu Polybren beim Retroviren-vermittelten Gentransfer eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Protamin in Form von festen Lipidnanoteilchen (SLN) fördern die Transfektion mit Plasmid-DNA wirksamer und mit weniger Zytotoxizität als vergleichbare SLN aus Esterquat-1.
Protaminsulfat ist ein kleines kationisches Protein, das DNA bindet und ausfällt. Neutralisiert die gerinnungshemmende Wirkung von Heparin. Hemmt Lipoproteinlipase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4380P4020P4005
description
Grade III, histone, free(Millon test)
description
Grade II
description
Grade X, amorphous powder
description
Grade IV, Histone, free(Millon test)
biological source
fish (herring)
biological source
fish (salmon)
biological source
-
biological source
fish (salmon)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
amorphous powder
form
solid
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
type
Grade III
type
Grade II
type
Grade X
type
Grade IV
impurities
histone, free (Millon test)
impurities
-
impurities
histone, free (Millon test)
impurities
Histone, free (Millon test)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it possible to confirm whether product P4505 contains salts (Mg+2, Na+) as impurities or due to its origin?
    1 answer
    1. There is no information regarding the presence of other salts, as the product is currently sourced from an external supplier(s). The supplier's Certificate of Analysis does not mention the testing for salts such as magnesium or calcium.