Merck
P4380
Protamine sulfate
powder
Synonym(e):
Salmin, Salmin aus Lachs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
€ 256,00
100 G
€ 704,00
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protamin -sulfat (Salz) aus Lachs, Grade II
biological source
fish (salmon)
type
Grade II
form
powder
color
white to off-white
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P4020P4005P3369
biological source
fish (salmon)
biological source
-
biological source
fish (salmon)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
amorphous powder
form
solid
form
solid
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
type
Grade II
type
Grade X
type
Grade IV
type
-
General description
Protamine sulfate (PS), a polycationic, positively charged protein is mostly made up of poly(l-arginine). It is obtained from salmon sperm protein.
Application
Protamine sulfate salt from salmon has been used in the generation of protamine silica nanocomposites.
Kann zum Entfernen von DNA aus Proteinproben und zur Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen eingesetzt werden. Es kann als Alternative zu Polybren beim Retroviren-vermittelten Gentransfer eingesetzt werden.
Protamin in Form von festen Lipidnanoteilchen (SLN) fördern die Transfektion mit Plasmid-DNA wirksamer und mit weniger Zytotoxizität als vergleichbare SLN aus Esterquat-1.
Protamin in Form von festen Lipidnanoteilchen (SLN) fördern die Transfektion mit Plasmid-DNA wirksamer und mit weniger Zytotoxizität als vergleichbare SLN aus Esterquat-1.
Biochem/physiol Actions
Protamine sulfate is highly preferred in cardiovascular surgical procedures to reverse the anticoagulant properties of heparin. It is used for biomedical and biotechnological applications due to its biodegradablity.
Protaminsulfat ist ein kleines kationisches Protein, das DNA bindet und ausfällt. Neutralisiert die gerinnungshemmende Wirkung von Heparin. Hemmt Lipoproteinlipase.
Analysis Note
May contain insolubles as well as histones.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jacob F Warner et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1128, 211-221 (2014-02-26)
The Hedgehog pathway has been shown to be an important developmental signaling pathway in many organisms (Ingham and McMahon. Genes Dev 15:3059-3087, 2001). Recently that work has been extended to developing echinoderm embryos (Walton et al. Dev Biol 331(1):26-37, 2009).
Protamine-templated biomimetic hybrid capsules: efficient and stable carrier for enzyme encapsulation
Zhang Y, et al.
Chemistry of Materials, 20(3), 1041-1048 (2007)
Blood Component and Pharmacologic Therapy for Hemostatic Disorders
Consultative Hemostasis and Thrombosis, 540-572 (2019)
Implications of protein-and Peptide-based nanoparticles as potential vehicles for anticancer drugs
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 98, 169-221 (2015)
Alessia Guarda et al.
Experimental cell research, 315(11), 1895-1903 (2009-04-01)
The nuclear membrane has an important role for the dynamic regulation of the genome, besides the well-established cytoskeletal function. The nuclear lamina is emerging as an important player in the organization of the position and functional state of interphase chromosomes.