Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
oranges
Quality Segment
assay
≥85% (titration)
form
powder
color
white to brown
mp
60 °C
solubility
aqueous NaOH: 1%, clear to hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
InChI key
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
General description
Application
- zur Vorabsorption von 2F4-Primärantikörperlösung
- als Substrat zur Bestimmung der Polygalacturonaseaktivität[1]
- bei der Herstellung von Oligogalacturonatmischung, die als Substrat zur Bestimmung der Spezifizitäten verschiedener Acetylesterasen verwendet wird
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (titration) | assay ≥75% (titration) | assay ≥90% (enzymatic) | assay - |
| biological source oranges | biological source citrus fruit | biological source synthetic | biological source citrus (peels) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility aqueous NaOH: 1%, clear to hazy | solubility water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polygalacturonsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?