Fortfahren mit
P2949
PIPES Natriumsalz
≥99% (titration)
Synonym(e):
Na-PIPES, Piperazin-1,4-diethansulfonat-Natriumsalz, 1,4-Piperazindiethansulfonsäure Natriumsalz, Piperazin-N,N′-bis(2-ethansulfonsäure) Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H17N2O6S2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-005-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
pH
4.5-4.7
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
General description
1,4-Piperazindiethansulfonsäure (PIPES) ist ein zwitterionischer Puffer, der zur Gruppe der Ethansulfonsäure-Puffer gehört und erstmals von Good et al. eingeführt wurde. Es handelt sich um einen nicht toxischen Puffer, der in der Zellkultivierung und bei der Gewebefixierung für die Elektronenmikroskopie und anderen biologischen Anwendungen eingesetzt wird. PIPES interagiert nicht mit Metall-Ionen. Da ihr pKa-Wert mit 37 °C nahe am physiologischen pH-Wert liegt, wird sie als Puffersubstanz in biologischen, biochemischen und Umweltstudien verwendet. PIPES erfüllt die folgenden Kriterien: mittlerer pKa-Wert, maximale Wasserlöslichkeit und Mindestlöslichkeit in allen anderen Lösungsmitteln, minimale Salzauswirkungen, minimale temperaturbedingte Veränderung des pKa-Werts, chemische und enzymatische Stabilität, minimale Absorption im sichtbaren oder UV-Spektralbereich und leichte Synthetisierung. Für die Pufferherstellung kann eine Basenlösung zu PIPES-freier Säure hinzugefügt und auf den entsprechenden pH-Wert titriert werden, oder es können equimolare Lösungen aus Mononatriumsalz und Dinatriumsalz gemischt und auf den entsprechenden pH-Wert titriert werden.
Application
PIPES Natriumsalz-Puffer wird verwendet:
  • zur Vorbereitung des BRB80-Puffers für die Abbildung dynamischer Mikrotubuli und einzelner Kinesin-Moleküle mittels Fluoreszenzmikroskopie
  • als ein Bestandteil der PEM-Fixierlösung[1]
  • zur Rekonstituierung von Erythrozyten (ERY) bei der Untersuchung der Wirkung des pH-Werts auf die Stabilität des 5-Coordinate Alpha-Nitrosyl-Hämoglobins (HbNO)[2]
Features and Benefits
  • Ungiftig
  • Einfache Anwendung
  • Thermostabil
  • Einfach zu handhaben und zu lagern
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3768H7006P6757
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
solubility
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
pH
4.5-4.7
pH
-
pH
10-12 (1 M in water)
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2949-100G04061834366430
P2949-25G04061834366447
P2949-500G04061834366492