Fortfahren mit
50246
Kolliphor P 407 mikro
Synonym(e):
Poly-(ethylenglykol)-block-poly-(propylenglykol)-block-poly-(ethylenglykol), Poloxamer 407, mikronisiert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 688,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 688,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
~9840-14600 g/mol
Quality Segment
composition
oxyethylene content, 71.5-74.9%
impurities
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.4% total ash, ≤0.75% water, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤2 ppm arsenic, ≤20 ppm heavy metals, 50-125 ppm butylhydroxytoluene
ign. residue
≤0.30%
color
APHA: ≤120
particle size distribution
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS), , coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10), 5.0-7.5(1:40)
suitability
complies for Infrared spectrum
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
The Poloxamer 407 grades are poloxamers from the extensive line of block copolymers. They are widely used as a thickening agent and gel binder.
Analysis Note
residual solvents (GLC-HS)
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
Other Notes
average molecular weight/mass 9840-14600 g/mol; average molecular mass 10000-14600 g/mol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
78973P489416758
description
-
description
-
description
solid, suitable for cell culture
description
purified, non-ionic
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
no residue for filter test
mol wt
~9840-14600 g/mol
mol wt
~7680-9510 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
impurities
≤1 ppm ethylene oxide, ≤0.75% water, ≤2 ppm arsenic, ≤20 ppm heavy metals, ≤0.4% total ash, 50-125 ppm butylhydroxytoluene, ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
impurities
50-125 ppm butylhydroxytoluene, organic volatile impurities, complies (meets USP requirements), ≤5 ppm propylene oxide, ≤0.75% water, ≤5 ppm 1,4-dioxane, ≤0.4% total ash, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤20 ppm heavy metals
impurities
≤10 EU/g Endotoxin
impurities
≤1.0% water
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
ign. residue
≤0.30%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
composition
oxyethylene content, 71.5-74.9%
composition
oxyethylene content, 79.9-83.7%
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)