Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC and GC)
form
liquid
concentration
10 mg/mL in chloroform
functional group
phospholipid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,25,27,31,33,44H,6-13,15,17-19,21,23-24,26,28-30,32,34-43H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,27-25-,33-31-/t44-/m1/s1
InChI key
PSVRFUPOQYJOOZ-QNPWAGBNSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?