Fortfahren mit
P9875
Phenolphthaleinbisphosphat Tetranatriumsalz
≥92.5% purity, powder
Synonym(e):
Phenolphthalein-diphosphat Tetranatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H12O10P2Na4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.21
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 38,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenolphthaleinbisphosphat Tetranatriumsalz, ~95%
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
impurities
Phenolphthalein, none detected, 5-10% solvent (actual content on label)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
Application
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt has been used as a component of modified Baird Parker (BP) agar to determine the expression of phosphatases of Staphylococcus aureus ATCC12600. It has also been used as a component of modified Tryptose phosphate/phenolphthalein/methyl green (M-TPMG) agar to detect enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) apyrase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7505N1630398187
description
~95%
description
≥97% (HPLC)
description
≥93% (HPLC)
description
ACS reagent
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
~95%
assay
≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC)
assay
≥93% (spectrophotometric assay), ≥93% (HPLC)
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)