Wichtige Dokumente
P0110
Monoclonal Anti-Prion Protein in Maus hergestellte Antikörper
clone 8H4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
Größe auswählen
€ 626,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 626,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25-35 kDa
Speziesreaktivität
bovine, mouse, monkey, human, sheep, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain extract
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
sheep ... PRNP(493887)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunoelectron microscopy
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)