Fortfahren mit
MAB1562
Anti-Prion-Proteinantikörper, AS 109–112, Klon 3F4
clone 3F4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
PrP, CD230
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F4, monoclonal
Application:
ELISA, IHC (p), IP, WB
Citations:
37
€ 543,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1268
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F4, monoclonal
species reactivity
hamster, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRNP(5621)
General description
12,3 kDa
Es wird vermutet, dass Prionen eine Reihe von Krankheiten bei unterschiedlichen Säugetieren verursachen, zum Beispiel die bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE, auch als Rinderwahn bekannt) bei Rindern und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) beim Menschen. Alle bisher vermuteten Prionenerkrankungen betreffen die Struktur des Gehirns oder anderer Nervengewebe. Alle sind derzeit unbehandelbar und gelten als tödlich. Es wird angenommen, dass Prionen infizieren und sich vermehren, indem sie sich fehlerhaft in eine Struktur zurückfalten, die in der Lage ist, normale Moleküle des Proteins in die anormal strukturierte Form umzuwandeln. Alle bekannten Prionen induzieren die Bildung einer Amyloidfalte, in der das Protein zu einem Aggregat polymerisiert, das aus dicht gepackten Beta-Folien besteht. Diese veränderte Struktur ist äußerst stabil und reichert sich im infizierten Gewebe an, wodurch Zelltod und Gewebeschäden verursacht werden. Diese Stabilität bedeutet, dass Prionen gegen Denaturierung durch chemische und physikalische Mittel resistent sind, was die Entsorgung und Eindämmung dieser Partikel erschwert.
Immunogen
Epitop: AS 109–112
Application
Anti-Prion-Protein-Antikörper, AS 109–112, Klon 3F4 ist validiert für die Verwendung in ELISA, IH, IH(P), IP, WB zum Nachweis von Prion-Protein.
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Bilder aus einer früheren Charge. Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Menschliches Gehirn
Immunhistochemie (Kitamoto et al., 1987):
1:100-1:1,000 *Siehe Protokoll unten.
Das Epitop muss im fixierten Gewebe durch eine Vorbehandlung des Gewebes mit einem der folgenden Verfahren erneut exponiert werden:
a. Ameisensäure 10 Minuten lang bei Raumtemperatur (Kitamoto et al., 1987)
b. hydrolytisches Autoklavieren (Kitamoto et al., 1991)
c. Erhitzung in der Mikrowelle (BioGenex, San Ramon, CA)
Western Blot: (Kascsak, R.J., 1991; Kascsak, R.J., 1987):
Es wurde eine Verdünnung von 1:10.000–1:100.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunpräzipitation: (Kascsak, R.J., 1991; Kascsak, R.J., 1987):
Es wurde eine Verdünnung von 1:10–1:100 einer früheren Charge verwendet.
ELISA: (Kascsak, R.J., 1991; Kascsak, R.J., 1987):
Es wurde eine Verdünnung von 1:100.000 einer früheren Charge verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Prion-Protein, Aminosäurereste 109–112 von Mensch, Hamster und Katze. Reagiert nicht mit PrP von anderen Säugetierarten. MAB1562 reagiert auf native und denaturierte Formen von PrP. Gewebe oder Zellen, die fixiert wurden, erfordern eine erneute Exposition des Epitops (siehe unten). Erkennt sowohl proteasesensitive als auch proteaseresistente Formen von PrP.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a in Puffer, mit PBS, kein Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin):
Prion-Protein (Kat.- Nr. MAB1562) Färbemuster/Morphologie in normalem Gehirn. Gewebe wurde mit Citrat, pH 6,0, vorbehandelt. Diese Antikörper-Charge wurde im Verhältnis 1:500 mit IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt. Immunreaktivität zeigt sich vorwiegend als Zellkörperfärbung von Neuronen.
Optimale Färbung mit Citratpuffer, pH 6,0, Epitop-Rückgewinnung: Menschliches Gehirn
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5424MABN1186MABN768
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
3F4, monoclonal
clone
monoclonal
clone
12D6.1, monoclonal
clone
DRM2-118, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
hamster, human
species reactivity
sheep, mouse, mule deer, bovine, elk
species reactivity
human
species reactivity
rat, bovine, mouse, porcine, hamster, sheep, human
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
Gene Information
human ... PRNP(5621)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c