Wichtige Dokumente
O9255
Oleyl bromide
≥99% (GC)
Synonym(e):
1-Bromo-cis-9-octadecene
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H35Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (GC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChIKey
RRQWVJIFKFIUJU-KTKRTIGZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?