Merck
O6751
Sigma-Aldrich
DL-Octanoylcarnitine chloride
About This Item
Lineare Formel:
C15H30NO4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)