Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
240-729-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153339
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
239 °C
SMILES string
Cl[H].NCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Biochem/physiol Actions
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ~98% | description ≥99.0% (AT) | description ≥99% | description BioXtra, ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ~98% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| color white | color - | color white | color white |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 239 °C | mp ~233 °C (dec.) | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?