Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,60 € 65,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3CH(CO2H)(NH2) · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-956-0
Beilstein/REAXYS Number:
4153338
MDL number:
€ 65,70
Listenpreis€ 87,60Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~233 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description ~98% | description ≥99% | description BioXtra, ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ~98% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp ~233 °C (dec.) | mp 239 °C | mp - | mp - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?