O4004
Octacosansäure
~99% (GC)
Synonym(e):
Montansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~99% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C28H56O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30/h2-27H2,1H3,(H,29,30)
InChIKey
UTOPWMOLSKOLTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable