Fortfahren mit
153281
2,6-Dihydroxypyridin-4-carbonsäure
97%
Synonym(e):
Citrazinsäure, 2,6-Dihydroxy-pyridin-4-carbonsäure, 2,6-Dihydroxyisonicotinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-731-2
Beilstein/REAXYS Number:
383736
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc(O)c1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
InChI key
CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid (citrazinic acid) was used to prepare 2,6-dibromo-4-(hexoxymethyl)pyridine. It was also used to synthesize the derivatives of oxazinones and pyrimidinones.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
251054142875792748
description
97%
description
98%
description
97%
description
-
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
258-261 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
mp
265-270 °C
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
acyl chloride
functional group
carboxylic acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)