Merck
N9256
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
Beilstein:
775403
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dampfdruck
1 mmHg ( 49.3 °C)
SMILES String
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)