Merck
N8781
Millipore
Nicht-Sporulierende Anaerobier Selektiv-Supplement
BioChemika, suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Produktlinie
BioChemika
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ein Anreicherungs- und Antibiotikasupplement empfohlen für die selektive Isolierung von nicht sporulierenden anaeroben Bakterien.
Komponenten
Zusammensetzung: (pro Vial)
Natrium-pyruvat 500.00mg
Hemin 2.50mg
Nalidixinsäure 5.00mg
Menadion 0.25mg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)