Wichtige Dokumente
N6260
4-Nitrophenyl-phosphat-bis-(cyclohexylammonium)-salz -di-(2-amino-2-ethyl-1,3-propandiol)-salz
≥97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?