Fortfahren mit
73737
4-Nitrophenylphosphat Bis-(Tris)-salz
phosphatase substrate, ≥97.0% (enzymatic), powder or crystals
Synonym(e):
p-Nitrophenylphosphate bis(tris) salt, p-nitrophenyl phosphate bis(tris) salt, PNPP, PNPP bis(tris) salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
€ 440,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6 H4 N O6 P)( C4 H12 N O3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
269-198-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1578142
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenylphosphat Bis-(Tris)-salz, for the determination of phosphatase, ≥97.0% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97.0% (enzymatic)
form
powder or crystals
quality
for the determination of phosphatase
impurities
≤0.1% free nitrophenol, ≤6% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate bis(tris) salt has been used to determine the enzyme activity of acid and alkaline phosphatase in cell lysates.[1]
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl phosphate is a non-proteinaceous and non-specific chromogenic substrate,[2] preferred for alkaline phosphatase (ALP) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It is widely used to assay protein tyrosine phosphatases (PTPs).[2] Upon cleavage, the substrate produces a yellow product that is spectrophotometrically measured.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3254N3129N3002
assay
≥97.0% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97% anhydrous basis
assay
≥99% (TLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
quality
for the determination of phosphatase
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)