Wichtige Dokumente
N3538
Nateglinid
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)-carbonyl]-D-phenylalanin, Fastic, Starlix, Starsis
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
Novartis
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
InChIKey
OELFLUMRDSZNSF-BRWVUGGUSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to potassium channels for your research needs.