Wichtige Dokumente
N0913
Anti-Neurocan antibody, Mouse monoclonal
clone 650.24, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CSPG3, Anti-Chondroitin Sulfate Proteogycan 3
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
650.24, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 260 kDa (additional band at 160 kDa)
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using neonatal rat brain treated with chondroitinase.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ncan(58982)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)