Wichtige Dokumente
MX680S50
Mix-n-Stain™ CF™ 680 Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Größe auswählen
€ 122,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 122,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Lagerbedingungen
protect from light
Fluoreszenz
λex 681 nm; λem 698 nm
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)