MTCP5720
MTC™ Bio LoadWell™ Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
Synonym(e):
pipetting tip, plastic tube
About This Item
RNase free
endotoxin free
Empfohlene Produkte
Materialien
(virgin medical grade polypropylene)
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
endotoxin free
Verpackung
rack of 10 × 96 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P5720
Kapazität
200 μL
Spitzendurchm.
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow diameter, flexible capillary
- Universal fir for standard pipettors
- E-beam sterilized
- Free of RNase, DNase, and Pyrogens
- Convenient rack packaging
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)