Fortfahren mit
CLS4853
Corning®-Pipettenspitzen zur Gelbeladung
1-200μL round 0.5mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
400 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121606
Volume:
1—200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
Packaging:
rack of 200
Manufacturer/tradename:
Corning 4853
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural tip, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
packaging
rack of 200
manufacturer/tradename
Corning 4853
L
83 mm
volume range
1-200 μL
volume
1—200 μL
General description
Die Polypropylen-Pipettenspitzen zur Gelbeladung von Corning sind mit einem dicken Kapillarende versehen, das einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Gelen für die Elektrophorese ermöglicht.
  • Die Spitzen sind 83 mm lang.
  • Gesamtkapazität von 200 μL
  • 200 Spitzen/Gestell
  • Nicht steril
  • Als RNase-/DNase-frei zertifiziert, pyrogenfrei und ohne Spurenmetalle
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS4854CLS4884CLS4815
description
1-200μL round 0.5mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
description
1-200μL flat 0.4mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
description
1 - 200 μL, end of tip thickness 0.2 mm, tip flat
description
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
manufacturer/tradename
Corning 4853
manufacturer/tradename
Corning 4854
manufacturer/tradename
Corning 4884
manufacturer/tradename
Corning 4815
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
1—200 μL
volume
0.2—10 μL
feature
DNase free, barrier: no, endotoxin free, packaging: rack, RNase free, filter: no, disposable
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, packaging: rack
feature
DNase free, RNase free, barrier: no, disposable, endotoxin free, filter: no, graduation: no, packaging: rack
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
material
natural tip, polypropylene
volume range
1-200 μL
volume range
1-200 μL
volume range
1-200 μL
volume range
0.2-10 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)