Merck
MTCM5441
MTC Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Synonym(e):
cell spreader
About This Item
UNSPSC-Code:
41122103
NACRES:
NB.17
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Hersteller/Markenname
MTC Bio M5441
L × B
30 mm × 207 mm
Allgemeine Beschreibung
Spreader Triangle, 60 x 235mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)