Fortfahren mit
Z363375
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 25 mm L
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
377360009, F37736-0009, cell dispersal aid, cell dispersing tool, culture spreader, stainless stell cell spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
€ 26,80
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0009
General description
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 90 mm dishes
Application
For inoculating petri dishes
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z363367Z178527P7613
description
Spreader segment 25 mm L
description
Spreader segment 16 mm L
description
does not scratch glass or irritate hands, pkg of 2 ea
description
mirror magnification 3X actual plate size
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0009
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0006
manufacturer/tradename
Bel-Art F17085-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)