Fortfahren mit
Z363367
Scienceware® stainless steel spreaders
Spreader segment 16 mm L
Synonym(e):
377360006, F37736-0006, cell dispersal aid, cell dispersing tool, culture spreader, stainless stell cell spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0006
General description
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 60 mm dishes
Application
For inoculating petri dishes
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z363375Z178527P7613
description
Spreader segment 16 mm L
description
Spreader segment 25 mm L
description
does not scratch glass or irritate hands, pkg of 2 ea
description
mirror magnification 3X actual plate size
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0006
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0009
manufacturer/tradename
Bel-Art F17085-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37861-0000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)