Fortfahren mit
HS8171A
L-Shape Cell Spreader
green, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
Cell Spreader
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
green
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171A
General description
The L-Shape Cell Spreader promotes smooth, controlled spreading.
Features and Benefits
  • Made from ABS
  • Lot-to-lot traceability
  • Dimensions: 5.7 x 1.5 x .2 in (14.6 x 3.8 x .4 cm)
  • Individually wrapped
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS86655HS8151HS8171B
Cell Spreader silver stainless steel, bar L 33 mm
HS86655
Cell Spreader
Spreader L-Shape, sterile, pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
HS8171B
Spreader
material
green
material
silver stainless steel
material
-
material
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS86655
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8171B
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pk of 500
packaging
pack of 500 ea (Packed as 50 x bags of 10ea)
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)