MTCC2603
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, non-sterile, pkg of 500 ea (bulk bag)
Synonym(e):
conical tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 500 ea (bulk bag)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2603
Parameter
15,000 × g speed (max)
Kapazität
50 mL
Durchm. × L
29 mm × 117 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)