Fortfahren mit
Z628034
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
transparent
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,90
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
32119210
Sterility:
non-sterile
€ 36,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND 780550
color
transparent
General description
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes. Graduations on one side with frosted marking area opposite. Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Features and Benefits
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Other Notes
BR780550 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR780546Z334006
description
transparent
description
clear
description
clear polypropylene, pkg of 1000
manufacturer/tradename
BRAND 780550
manufacturer/tradename
BRAND 780546
manufacturer/tradename
BRAND
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
transparent
color
clear
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)