MTCC2231W
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
self-standing, clear, capacity 2.0 mL, pkg of 1000 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
conical tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue cap
clear
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap
self-standing
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 1000 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2231-W
Parameter
22,000 × g speed
Kapazität
2.0 mL
Durchm. × L
12.8 mm × 46 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)