Fortfahren mit
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Synonym(e):
single use forceps, single use tweezers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,60
€ 26,64
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
€ 26,64
Listenpreis€ 29,60Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
L
110 mm
color
dark blue
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4517F3892F4642
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
L
110 mm
L
10 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
General description
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z708356-6EA04061832770161