Wichtige Dokumente
MSST0057
SILu™Prot IL8, Interleukin-8 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonym(e):
C-X-C motif chemokine 8 chemokine (C-X-C motif), Emoctakin, Granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), IL-8, Monocyte-derived neutrophil, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP), Neutrophil-activating protein 1 (NAP-1), Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor, chemotactic factor (MDNCF), ligand 8
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Eignung
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CXCL8(3576)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)