Fortfahren mit
MDT100
Tissue Marking Dye Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
€ 1.010,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Designed for orientation of excised surgical specimens. This method of permanently marking the margins of tissue specimens is very beneficial to surgeon and pathologists testing for skin cancer. This method of marking multiple margins of specimens was originally documented by Dr. Frederick Mohs. Five 2 oz. bottles of dye: blue, black, yellow, red and green. Convenient holder and application sticks.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B3269SCT058XNAT
description
-
description
lyophilized powder
description
Live cell imaging dye for near-infrared visualization of cellular tyrosinase, which is overexpressed in melanoma.
description
sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Red Dye (R3780) 2 oz
  • Green Dye (G4421) 2 oz
  • Blue Dye (B8186) 2 oz
  • Yellow Dye (Y0146) 2 oz
  • Black Dye (B8311) 2 oz
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)