Merck
B3269
Bromphenolblau-Xylencyanol-Farbstoff -Lösung
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bromphenolblau-Xylencyanol-Farbstoff -Lösung, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
color
dark blue
pH range
8-8.6
solubility
water: 0.2 vial/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution is a tracking dye for nucleic acid electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels including DNA sequencing.
Application
Tracking-Farbstoff für Nukleinsäure-Elektrophorese in Agarose- oder Polyacrylamidgelen einschließlich DNA-Sequenzierung.
Preparation Note
Geben Sie zum Lösen 5 mL Wasser in das Fläschchen. Die rekonstituierte Lösung enthält 0,5% Bromphenolblau und 0,5% Xylencyanol. Verdünnen Sie die Lösung 1:10 für Nukleinsäure-Elektrophorese in Agarose- oder Polyacrylamidgelen oder fügen Sie 4 Teile Formamid zu 1 Teil Farbstoff-Lösung für die DNA-Sequenzierung.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)