Wichtige Dokumente
MAK365
Phenolic Compounds Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 200 colorimetric tests
Synonym(e):
Colorimetric Phenol Detection Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 200 colorimetric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer; neurological disorders; cardiovascular diseases
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C