Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenusage
sufficient for 100 tests (bioluminescent)
application(s)
pharmaceutical
detection method
chemiluminescent
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
Änderungen des ADP/ATP-Verhältnisses wurden zur Differenzierung verschiedener Formen des Zelltods und der Zelllebensfähigkeit verwendet. Erhöhte ATP-Werte und verringerte ADP-Werte deuten auf proliferierende Zellen hin. Im Gegenzug dazu weisen verringerte ATP-Werte und erhöhte ADP-Werte auf apoptische und nekrotische Zellen hin, wobei die Abnahme an ATP und der Anstieg an ADP im Fall einer Nekrose wesentlich ausgeprägter ist als bei der Apoptose.
Application
- LOC554202 contributes to chordoma progression by sponging miR-377-3p and up-regulating SMAD3.: In diesem Artikel werden die molekularen Mechanismen untersucht, durch die LOC554202 das Fortschreiten des Chordoms durch die Regulierung von miR-377-3p und SMAD3 fördert. Das ADP/ATP-Ratio-Assay-Kit wurde verwendet, um die metabolischen Auswirkungen dieser molekularen Veränderungen auf die Zellviabilität und -proliferation zu beurteilen (Xu et al., 2023).
- FOXG1 improves mitochondrial function and promotes the progression of nasopharyngeal carcinoma.: In dieser Studie wird untersucht, wie FOXG1 die mitochondriale Funktion verbessert und somit das Fortschreiten des Nasopharyngealkarzinoms fördert. Das ADP/ATP-Ratio-Assay-Kit wurde zur Messung der mitochondrialen Funktion und der Veränderungen des Energiestoffwechsels eingesetzt, was einen Einblick in das bioenergetische Profil von Krebszellen ermöglicht (Xi et al., 2021).
Eignet sich zum Nachweis von Apoptose und Nekrose in Zellen und zur Untersuchung der Auswirkungen von Verbindungen auf die Zellproliferation.
Biochem/physiol Actions
Das Assay-Kit zur Untersuchung des ADP/ATP-Verhältnisses ermöglicht ein einfaches und direktes Verfahren zur Messung der ADP- und ATP-Werte in Zellen zwecks Screening von Apoptose, Nekrose und Zellproliferation. Der Assay umfasst zwei Schritte. Im ersten Schritt werden die Zellen durch das Arbeitsreagenz lysiert, um ATP und ADP freizusetzen. In Gegenwart von Luciferase reagiert ATP sofort mit dem Substrat D-Luciferin und produziert Licht. Die Lichtintensität ist ein direktes Maß der intrazellulären ATP-Konzentration.
Luciferase
ATP + D-Luciferin + O2 ----------> Oxyluciferin + AMP + PPi + CO2 + Licht
Im zweiten Schritt wird ADP durch eine Enzymreaktion in ATP umgewandelt. Das neu gebildete ATP reagiert dann wie im ersten Schritt mit dem D-Luciferin. Die zweite gemessene Lichtintensität gibt die gesamte ADP- und ATP-Konzentration der Probe an.
Luciferase
ATP + D-Luciferin + O2 ----------> Oxyluciferin + AMP + PPi + CO2 + Licht
Im zweiten Schritt wird ADP durch eine Enzymreaktion in ATP umgewandelt. Das neu gebildete ATP reagiert dann wie im ersten Schritt mit dem D-Luciferin. Die zweite gemessene Lichtintensität gibt die gesamte ADP- und ATP-Konzentration der Probe an.
Features and Benefits
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?