Wichtige Dokumente
MAK091
Kalorimetrisches Hexokinase-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Hexokinase-Nachweis-Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
cancer; neurological disorders; hematological disorder
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GCK(2645) , HK1(3098) , HK2(3099) , HK3(3101)
mouse ... GCK(103988) , HK1(15275) , HK2(15277) , HK3(212032)
rat ... GCK(24385) , HK1(25058) , HK2(25059) , HK3(25060)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.