Merck
MAK057
Sigma-Aldrich
Citrat-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Citrat-Testkit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
cancer
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Citrat ist ein wichtiges Tricarbonsäure(TCA)-Zyklus-Zwischenprodukt, das durch die Zugabe von Oxalessigsäure zur Acetylgruppe von Acetyl-CoA entsteht. Citrat wird über das Citrat-Malat-Shuttle aus den Mitochondrien heraus transportiert und für die Fettsäuresynthese wieder zu Acetyl-CoA umgewandelt. Citrat ist ein allosterischer Modulator der Fettsäuresynthese infolge seiner Wirkung auf die Acetyl-CoA-Carboxylase und der Glykolyse infolge seiner Wirkung auf die Phosphofructokinase. Citratstoffwechsel und -disposition können sich je nach Geschlecht, Alter und einer Vielzahl anderer Faktoren (auch Krankheitsstadien) deutlich unterscheiden. Der Citratspiegel in Zellen wird in Prostatakrebszellen reduziert; der Citratspiegel kann ein Marker für die Wachstumsrate von Prostatakrebs sein. Das Citrat-Assay-Kit bietet ein einfaches, empfindliches und schnelles Verfahren zur Quantifizierung von Citrat in verschiedenen Proben.
Anwendung
Das Citrat-Assay-Kit wird für die Bestimmung der Citratkonzentration in Proben verwendet.[1][2][3]
Eignung
Für das Messen von Citrat in vielen verschiedenen Proben, einschließlich Gewebe und Zellen, geeignet.
Prinzip
Die Citratkonzentration wird durch ein gekoppeltes Enzym-Assay bestimmt, das – proportional zum vorhandenen Citrat – ein kolometrisches (570 nm)/ fluorometrisches (λex = 535/λem = 587 nm) Produkt ergibt. Die typische Empfindlichkeit des Citrat-Assay-Kits liegt zwischen 0,1 und 10 nmol (2 μM-10 mM) Citrat in verschiedenen Proben.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-intensity sprint training inhibits mitochondrial respiration through aconitase inactivation.
Larsen F J, et al.
Faseb Journal, 30(1), 417-427 (2015)
Long Ding et al.
The EMBO journal, 37(17) (2018-07-28)
Seipin, the gene that causes Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy type 2 (BSCL2), is important for adipocyte differentiation and lipid homeostasis. Previous studies in Drosophila revealed that Seipin promotes ER calcium homeostasis through the Ca2+-ATPase SERCA, but little is known about the
Di Zhu et al.
Science advances, 6(31), eabb2529-eabb2529 (2020-08-14)
Mild mitochondrial stress experienced early in life can have beneficial effects on the life span of organisms through epigenetic regulations. Here, we report that acetyl-coenzyme A (CoA) represents a critical mitochondrial signal to regulate aging through the chromatin remodeling and
Ricardo Villa-Bellosta et al.
Scientific reports, 9(1), 11374-11374 (2019-08-08)
Vascular calcification is highly prevalent in patients with chronic hemodialysis. Increased acetatemia during hemodialysis sessions using acetate-acidified bicarbonate has also been associated with several abnormalities, By contrast, these abnormalities were not induced by citrate-acidified bicarbonate dialysis. Moreover, citrate is biocompatible
Yan Huang et al.
Regenerative biomaterials, 7(2), 221-232 (2020-04-17)
The purpose of this article was to explore the effects of gold nanoparticles (GNPs) and silver nanoparticles (SNPs) with different cytotoxicities on human dermal fibroblasts (HDFs) at the metabolic level. First, ∼20 nm of GNPs and SNPs were prepared, and their
Artikel
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How are the detection range and sensitivity determined for the MAK057 assay?
    1 answer
    1. The calculation of the higher limit of detection is determined by dividing the highest concentration of the standard by the minimum sample volume. Similarly, the lower limit of detection is calculated by dividing the lowest concentration standard by the maximum sample volume. In the event that a sample exceeds the range of the standard curve, it is advisable to conduct a dilution and then adjust for the dilution factor.
      For instance, for the MAK057 test:
      Colorimetric:
      • Lower range: 2 nmol/50 = 0.04 mM or 40 uM
      • Higher range: 10 nmol/1 uL = 10 mM or 10,000 uM
      Fluorometric:
      • Lower range: 0.2 nmol/50 = 0.004 mM or 4 uM
      • Higher range: 1 nmole/1 uL = 1 mM or 1000 uM