The lower concentration tested for the product CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) is 1u/µgP
Wichtige Dokumente
MAK193
Citrat-Synthase-Aktivitäts-Assay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
Citrat-Synthase-Testkit
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CS(1431)
mouse ... CS(12974)
rat ... CS(170587)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Nur Kit-Komponenten
- CS Assay Buffer
- CS Substrate Mix
- CS Developer
- GSH Standard, Reduced
- CS Positive Control
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is the sensitivity information for the CS0720 (Citrate Synthase Assay Kit) available?