Merck
M9065
Sigma-Aldrich
Methyl 14(S),15(S)-epoxy-13(S)-hydroxy-(5Z,8Z,11Z)-eicosatrienoate
≥95% (HPLC), hexane solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34O4
Molekulargewicht:
350.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
hexane solution
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
fatty acid modified lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC1OC1[C@@H](O)\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-12-16-19-21(25-19)18(22)15-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-20(23)24-2/h6-9,13,15,18-19,21-22H,3-5,10-12,14,16-17H2,1-2H3/b8-6-,9-7-,15-13-/t18-,19-,21+/m0/s1
InChIKey
DBXPKRNKMVEUMA-WBDQARBPSA-N
Sonstige Hinweise
15-Lipoxygenase product of arachidonic acid, formed by a similar biosynthesis as hepoxilins
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)