Wichtige Dokumente
M7276
Metanilgelb
Synonym(e):
3-(4′-Anilinophenylazo)-1-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Säuregelb 36
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N3NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.38
Farbindexnummer:
13065
Beilstein:
3831568
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, ~70%
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChIKey
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?